Flacons, col étroit, type Boston, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
362002-0002 362002-0004 362002-0001 362002-0008 362002-0016
NALG362002-0002EA 1010 EUR InStock
NALG362002-0002 NALG362002-0004 NALG362002-0001 NALG362002-0008 NALG362002-0016
Flacons, col étroit, type Boston, Nalgene®
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent with PP screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant from −100 to +120 °C
  • Leakproof
Ideal for storing, packaging and transporting liquids. Robust, strong and stable.
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Diagnostic Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité