Distilling receivers, Bernauer
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05288101 05288001 05288002 05288004 05288102 05288104
201-0906EA 95.4 EUR InStock
201-0906 LENZ05288001 LENZ05288002 LENZ05288004 LENZ05288102 LENZ05288104
Distilling receivers, Bernauer
Composants de distillation Receveurs de distillation
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Distilling receivers acc. to Bernauer (modified), with three cones NS 14/23, vacuum connection with glass olive. With flasks 100 ml capacity or without flasks available.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité