2,4-Dibromophénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12241000EA 76.3 EUR InStock
EHERC12241000
2,4-Dibromophénol
2,4-Dibromophénol
Formule: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Point d'ébullition: 238…239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 615-58-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité