Flasks, conical, Erlenmeyer shape, wide neck, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
212276807 212277306 212278602
201-1902EA 128 EUR InStock
201-1902 214-0237 214-0238
Flasks, conical, Erlenmeyer shape, wide neck, DURAN®
Ballons Flacons Erlenmeyers
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
With beaded rim and labelling area. Without graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité