3-Bromophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO146340100EA 35.6 EUR InStock
ACRO146340100 ACRO146341000 ACRO146340250
3-Bromophénol 98%
3-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002253
Numéro CAS: 591-20-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5950 to 1.6010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité