3-Bromophénol
003059-100G 003059-25G
FLUO003059-100GEA 0 EUR InStock
FLUO003059-100G FLUO003059-25G
3-Bromophénol
3-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
MW: 173,01 g/mol
Point d'ébullition: 236 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…30 °C
Densité: 0.641 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002253
Numéro CAS: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01413
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité