Lingettes pour salles blanches, stériles, Sterile TexTra™
Fournisseur: Texwipe
TX3220 TX3220_U
115-0592EA 874 EUR InStock
115-0592 TEXWTX3220_U
Lingettes pour salles blanches, stériles, Sterile TexTra™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Sterile TexTra™ est une lingette épaisse et large, pli unique, constituée intégralement de polyester à filaments continus en tricotage double et dotée d'une grande capacité d'absorption. Elle constitue une alternative économique aux lingettes en polyester double épaisseur et est idéale pour l'élimination des éclaboussures ainsi que pour le nettoyage des zones de remplissage aseptisées pharmaceutiques, des locaux de production biotechnologique et des laboratoires de microbiologie.
  • Bonne résistance à l'abrasion et solidité supérieure
  • Les lingettes sont de grandes tailles et leur capacité d'absorption des liquides simplifient l'application et l'élimination des volumes importants de solutions de nettoyage et de désinfection
  • Niveaux faibles de fibres visibles diffusibles en conformité avec les exigences pour les environnements stériles ISO de classe 5-6
Convient pour une utilisation dans des environnements de classe 100, ISO 5 et de classe 1000, ISO 6.
Conditionnement: Double emballage dans des sachets résistants aux solvants. La languette protège les lingettes restant dans le sachet après ouverture.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité