Extracteur pour solides
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05431137 05431131 05431149
533-2151EA 117 EUR InStock
533-2151 LENZ05431131 LENZ05431149
Extracteur pour solides
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For glass inserts for solids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité