Béchers, forme basse, PFA
Fournisseur: KARTELL
1534 1535 1536 1537 1538 1539
KART1534EA 69.4 EUR InStock
KART1534 KART1535 KART1536 KART1537 KART1538 KART1539
Béchers, forme basse, PFA
Béchers
PFA, translucent, with spout.
  • Space-saving stackable design
  • High thermal resistance from −250 to +270 °C
  • Autoclavable, easy to clean
Embossed graduations are easy to read and resistant to wear from repeated use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité