Flacons, col étroit
Fournisseur: KARTELL
15700 15701 15702 15703 15704
KART15700EA 2.7 EUR InStock
KART15700 KART15701 KART15702 KART15703 KART15704
Flacons, col étroit
Flacons Flacons en plastique
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Suitable for foodstuff
The cylindrical bottles are supplied with insert and cap. Thanks to the large neck they are suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances.
Certifications: EC Regulation 1935/2004 • EC Regulation 10/2011
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité