Screw caps, for DIN 168 bottles, plastilab®
Fournisseur: KARTELL
15950 15990 16030 16250 16290
KART15950EA 179 EUR InStock
KART15950 KART15990 KART16030 KART16250 KART16290
Screw caps, for DIN 168 bottles, plastilab®
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw caps made of PP, it has cap tag to avoid sample contamination in transit.
Standard screw caps for polyethylene bottles manufactured to DIN 168.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité