Flacons, col large
Fournisseur: KARTELL
1688 1689 1690 1691 1692
KART1688EA 226 EUR InStock
KART1688 KART1689 KART1690 KART1691 KART1692
Flacons, col large
Flacons Flacons en plastique
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Pressure: no pressure
  • Non porous
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité