2-Bromothiophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
221980010 221980100 221980500
ACRO221980010EA 32.9 EUR InStock
ACRO221980010 ACRO221980100 ACRO221980500
2-Bromothiophénol 97%
2-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (10 mmHg)
Densité: 1.604 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004827
Numéro CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6340 to 1.6370 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité