Fioles volumétriques, classe A
Fournisseur: KARTELL
1696 1697 1698 1699
KART1696EA 480 EUR InStock
KART1696 KART1697 KART1698 KART1699
Fioles volumétriques, classe A
Ballons Fioles jaugées
En PFA translucide, avec bouchon à vis.
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (−250 to +270 °C)
  • Individually calibrated ringmark
Certifications: According to DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité