2-Bromothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene
B25537.06 B25537.14
B25537.06EA 66.4 EUR InStock
B25537.06 B25537.14
2-Bromothiophénol ≥97%
2-Bromothiophénol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-02-1
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6350
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 114-116°/10mm
Beilstein Reference: 2039769
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004827
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C (10 mmHg)
Densité: 1.604
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004827
Numéro CAS: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité