Tubes, PVC, Isoflex
Fournisseur: KARTELL
1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768
KART1760EA 36.8 EUR InStock
KART1760 KART1761 KART1762 KART1763 KART1764 KART1765 KART1766 KART1767 KART1768
Tubes, PVC, Isoflex
Tuyaux Transfer Tubing
PVC, transparent.
  • Non-toxic
  • Non ageing
  • Non oxiding
The tubing is marked every meter for ease of use.
Shore 'A' durometer hardness: 75 ±2.
Information de livraison: Supplied in 20 meter rolls packed in PE bags.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité