3-Bromothiophénol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
303710010 303710050
ACRO303710010EA 40.2 EUR InStock
ACRO303710010 ACRO303710050
3-Bromothiophénol 95%
3-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (40 mmHg)
Densité: 1.6 g/cm³
Point d'éclair: 105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009603
Numéro CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6320 to 1.6350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité