3-Bromothiophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol
B25092.06 B25092.03 B25092.14
B25092.06EA 96.5 EUR InStock
B25092.06 B25092.03 B25092.14
3-Bromothiophénol ≥97%
3-Bromothiophénol
Purity: 97%
CAS No.: 6320-01-0
Molecular Formula: C6H5BrS
Formula Weight: 189.08
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6324
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 119-121°/21mm
Beilstein Reference: 1926242
MDL No.: MFCD00009603
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 119…121 °C (21 mmHg)
Densité: 1.599
Point d'éclair: 105 °C (221 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009603
Numéro CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité