Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromothiophénol

Attention
Synonyms: m-Bromothiophenol, 3-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-3-mercaptobenzene, 3-Bromobenzene-1-thiol

001578-25G 001578-100G
FLUO001578-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001578-25G FLUO001578-100G
3-Bromothiophénol
3-Bromothiophénol


Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.583 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00009603
Numéro CAS: 6320-01-0
EINECS: 228-664-9
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité