4-Bromothiophénol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromobenzenethiol, p-Bromothiophenol, 4-Bromobenzene-1-thiol, 1-Bromo-4-mercaptobenzene
107460250 107461000 107460050
ACRO107460250EA 87.9 EUR InStock
ACRO107460250 ACRO107461000 ACRO107460050
4-Bromothiophénol 95%
4-Bromothiophénol
Formule: C₆H₅BrS
MW: 189,08 g/mol
Point d'ébullition: 239 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…76 °C
Densité: 1,526 g/cm³ (83 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004845
Numéro CAS: 106-53-6
EINECS: 203-407-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
GC ≥94 %
Specific gravity (20/20 °C) 0.819 to 0.824
Acid value ≤8 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité