Benzaldéhyde
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA10532000EA 47.4 EUR InStock
EHERCA10532000
Benzaldéhyde
Benzaldéhyde
Formule: C₆H₅CHO
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,049 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Numéro MDL: MFCD00003299
Numéro CAS: 100-52-7
ONU: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/95/746095.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité