Benzaldéhyde, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
09143-25ML-F 09143-5ML-F
09143-25ML-FEA 259 EUR InStock
09143-25ML-F 09143-5ML-F
Benzaldéhyde, Supelco®
Benzaldéhyde
Formule: C₆H₅CHO
MW: 106,12 g/mol
Point d'ébullition: 179 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1.049 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003299
Numéro CAS: 100-52-7
EINECS: 202-860-4
ONU: 1990
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6554d2d6d77311eee8e84bfe276729e9af4346b&vid=daf04a77c3527e1c8a257ef2d911d69c6f6ccc10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité