Vanilline 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140820010 140820020 140821000 140822500 140820050
ACRO140820010EA 159 EUR InStock
ACRO140820010 ACRO140820020 ACRO140821000 ACRO140822500 ACRO140820050
Vanilline 99%, pur
Vanilline
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 170 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 81…84 °C
Densité: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité