Vanilline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11169.0E A11169.22 A11169.36
A11169.0EEA 500 EUR InStock
A11169.0E A11169.22 A11169.36
Vanilline ≥99%
Vanilline
Purity: 99%
CAS No.: 121-33-5
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 153°(307°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.06
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 81-83°
Boiling Point: 170°/15mm
Beilstein Reference: 472792
Merck Reference: 14,9932
MDL No.: MFCD00006942
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 170 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 81…83 °C
Densité: 1.06
Point d'éclair: 153 °C (307 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006942
Numéro CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 14,9932
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité