Éthanol dénaturé ≥96% (v/v), TechniSolv® (denaturé avec 3% Propanol-2)
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87137.360EA 46.8 EUR InStock
87137.360 87137.460
Éthanol dénaturé ≥96% (v/v), TechniSolv® (denaturé avec 3% Propanol-2)
Ethanol denatured
Formule: H₃CCH₂OH
Densité: 0.789 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (Ethanol) (V/V) Min. 96 %
Propan-2-ol (V/V) Min. 3 %
Water Max. 0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité