L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Ehrlich's Reagent, 4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, p-Dimethylamino-Benzaldehyde, p-Dimethylaminobenzaldehyde, p-(Dimethylamino)benzaldehyde
MQ100
1.03058.0025 1.03058.0100 1.03058.1000
1.03058.0025EA 79.6 EUR InStock
1.03058.0025 1.03058.0100 1.03058.1000
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde Reag. Ph. Eur. zA, Supelco®
4-(Diméthylamino)benzaldéhyde
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149.19 g/mol
Point d'ébullition: 176…177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72
Densité: 1.0254 g/cm³ (99.9 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003381
Numéro CAS: 100-10-7
EINECS: 202-819-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03257
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59709e90756a237e9c4bd808e8fd50ac9367d91&vid=909765f6b48eb3673cc290753e0ead3358b739cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 72 - 75 °C
Molar Mass 149.19 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 176 - 177 °C (23 hPa)
Flash Point 100 °C
Ignition Point 445 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité