2-Nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE10585537-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10585537-100G
2-Nitrobenzaldéhyde
2-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 41…43 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00007132
Numéro CAS: 552-89-6
Merck Index: 12,06684
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité