3-Nitrobenzaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13594.0B A13594.30 A13594.36
A13594.0BEA 203 EUR InStock
A13594.0B A13594.30 A13594.36
3-Nitrobenzaldéhyde ≥99%
3-Nitrobenzaldéhyde
Purity: 99%
CAS No.: 99-61-6
Molecular Formula: C7H5NO3
Formula Weight: 151.12
Melting Point: 57-59°
Boiling Point: 164°/23mm
Merck Reference: 14,6587
MDL No.: MFCD00007249
Formule: C₇H₅NO₃
Point d'ébullition: 164 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 57…59 °C
Densité: 1.481 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007249
Numéro CAS: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 14,6587
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité