4-Nitrobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO156990250EA 40.6 EUR InStock
ACRO156990250 ACRO156991000 ACRO156995000
4-Nitrobenzaldéhyde 99%
4-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point de fusion: 105…106 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007346
Numéro CAS: 555-16-8
Merck Index: 12,06684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité