4-Nitrobenzaldéhyde
003405-25G 003405-100G
FLUO003405-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003405-25G FLUO003405-100G
4-Nitrobenzaldéhyde
4-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1.546 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007346
Numéro CAS: 555-16-8
EINECS: 209-084-5
Merck Index: 12,06684
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité