4-Nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM85203039EA 0 EUR InStock
MOLEM85203039
4-Nitrobenzaldéhyde
4-Nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₃
MW: 151,12 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106 °C
Densité: 1,546 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007346
Numéro CAS: 555-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité