3-Nitrosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23658.06EA 385 EUR InStock
B23658.06 B23658.03
3-Nitrosalicylaldéhyde ≥98%
3-Nitrosalicylaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 5274-70-4
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 109-110°
MDL No.: MFCD00041874
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 109…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5274-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité