5-Nitrosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10264.06 A10264.14 A10264.22
A10264.06EA 60.4 EUR InStock
A10264.06 A10264.14 A10264.22
5-Nitrosalicylaldéhyde ≥98%
5-Nitrosalicylaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 97-51-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 512565
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007337
Numéro CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité