5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12051.06EA 107 EUR InStock
L12051.06 L12051.03
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde ≥97%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 42454-06-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 1910196
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Numéro MDL: MFCD00007332
Numéro CAS: 42454-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité