4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
162890050 162890250
ACRO162890050EA 48.8 EUR InStock
ACRO162890050 ACRO162890250
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde 97%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 139…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007117
Numéro CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 144 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité