4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17972.06 A17972.14
A17972.06EA 73.3 EUR InStock
A17972.06 A17972.14
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 3011-34-5
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 2047884
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007117
Numéro CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité