2,4-Dinitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15452.03 A15452.06 A15452.14
A15452.03EA 48.9 EUR InStock
A15452.03 A15452.06 A15452.14
2,4-Dinitrobenzaldéhyde ≥98%
2,4-Dinitrobenzaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 528-75-6
Molecular Formula: C7H4N2O5
Formula Weight: 196.12
Melting Point: 65-68°
Boiling Point: 190°/10mm
Merck Reference: 14,3272
MDL No.: MFCD00013376
Formule: C₇H₄N₂O₅
MW: 196,12 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013376
Numéro CAS: 528-75-6
EINECS: 208-440-7
Merck Index: 14,3272
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité