2-Éthoxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15035.22EA 75.4 EUR InStock
A15035.22 A15035.18
2-Éthoxybenzaldéhyde ≥97%
2-Éthoxybenzaldéhyde
Purity: 97+%
CAS No.: 613-69-4
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5430
Boiling Point: 249°
Beilstein Reference: 1937270
MDL No.: MFCD00003316
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1,077
Point d'éclair: 91 °C (195 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003316
Numéro CAS: 613-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité