o-Anisaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Anisaldéhyde2-Méthoxybenzaldéhyde
ACRO149225000EA 150 EUR InStock
ACRO149225000 ACRO149220050 ACRO149221000
o-Anisaldéhyde 98%
o-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…40 °C
Point d'éclair: 117 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003308
Numéro CAS: 135-02-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystals or solid or liquids
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.0° to +21.0° (20 °C, 589 nm) (c=2 in ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité