o-Anisaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Anisaldéhyde2-Méthoxybenzaldéhyde
A10770.22EA 48.9 EUR InStock
A10770.22 A10770.36
o-Anisaldéhyde ≥98%
o-Anisaldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 135-02-4
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5610
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-39°
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 606301
MDL No.: MFCD00003308
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 237…238 °C
Point de fusion: 35…39 °C
Densité: 1,13
Point d'éclair: 117 °C (242 °F)
Numéro MDL: MFCD00003308
Numéro CAS: 135-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité