3-Éthoxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18940.09 A18940.88
A18940.09EA 154 EUR InStock
A18940.09 A18940.88
3-Éthoxybenzaldéhyde ≥97%
3-Éthoxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 22924-15-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Boiling Point: 132-134/15mm
MDL No.: MFCD00016606
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1.07
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016606
Numéro CAS: 22924-15-8
EINECS: 245-333-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité