m-Anisaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156760250 156761000 156765000
ACRO156760250EA 33.1 EUR InStock
ACRO156760250 ACRO156761000 ACRO156765000
m-Anisaldéhyde 97%
m-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 143 °C (50 mmHg)
Densité: 1.119 g/cm³
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003361
Numéro CAS: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité