m-Anisaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.05796.9020EA 0 EUR InStock
8.05796.9999 8.05796.9020 8.05796.0100
m-Anisaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
m-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 228…229 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003361
Numéro CAS: 591-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 230 - 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (73 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.5523 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité