4-Éthoxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO174250250EA 40.8 EUR InStock
ACRO174250250 ACRO174251000 ACRO174250050
4-Éthoxybenzaldéhyde 99%
4-Éthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003388
Numéro CAS: 10031-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5574 to 1.5594 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité