4-Éthoxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11987.14 A11987.22 A11987.36
A11987.14EA 30.3 EUR InStock
A11987.14 A11987.22 A11987.36
4-Éthoxybenzaldéhyde ≥97%
4-Éthoxybenzaldéhyde
Purity: 97+%
CAS No.: 10031-82-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: <110°(230°F)
Refractive Index: 1.5590
Melting Point: 13-14°
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 386863
MDL No.: MFCD00003388
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 253…255 °C
Point de fusion: 13…14 °C
Densité: 1.08
Point d'éclair: <110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003388
Numéro CAS: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité