4-Heptyloxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Heptyloxy)benzaldehyde
L08966.06 L08966.14
L08966.06EA 57.3 EUR InStock
L08966.06 L08966.14
4-Heptyloxybenzaldéhyde ≥97%
4-Heptyloxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 27893-41-0
Molecular Formula: C14H20O2
Formula Weight: 220.31
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 152-154°/1mm
MDL No.: MFCD00016616
Formule: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Point d'ébullition: 152…154 °C (1 mmHg)
Densité: 0.990
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016616
Numéro CAS: 27893-41-0
EINECS: 248-714-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité