L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mechanical overhead stirrers, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Fournisseur: IKA
U098950 U084463 U087228
IKAAU098950EA 0 EUR InStock
IKAAU098950 IKAAU084463 IKAAU087228
Mechanical overhead stirrers, RKG-00-Bo, TURBOTRON®, IKA®
Agitateurs Agitateurs à tige
Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 directive.
  • Suitable for open or pressureless vessels
  • Exchangeable stirring tools
Informations de commande: Supplied without cables.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
RKG 00-Bo 0,25 kW ATEX, overhead stirrer (drive only) 1 IKAAU084463
RKG-00-Bo 0,55 kW ATEX (drive) 1 IKAAU087228
RKG 00-Bo 0,25 kW ATEX, overhead stirrer package, includes drive R 271, stirrer shaft protection R 1385, adapter R 2723 1 IKAAU098950
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité