p-Anisaldéhyde 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
104800050 104801000 104805000 104800025
ACRO104800050EA 58.1 EUR InStock
ACRO104800050 ACRO104801000 ACRO104805000 ACRO104800025
p-Anisaldéhyde 99+%
p-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 248…249 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.121 g/cm³
Point d'éclair: 116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5740 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Relative density (D20/4°C) 1.120 to 1.124
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité