p-Anisaldéhyde ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Méthoxy-4-benzaldéhyde
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22314.0250EA 62.2 EUR InStock
8.22314.9999 8.22314.0250 8.22314.1000
p-Anisaldéhyde ≥98.0% (par GC) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
p-Anisaldéhyde
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 247…249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 116 °C
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
Merck Index: 13,00666
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 136.15 g/mol
Boiling Point 247 - 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 116 °C
Refractive Index 1.57 (20 °C)
Explosion Limit 1.4 - 5.3 %(V)
Density 1.12 g/cm3 (25 °C)
pH 7 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité