4-Octyloxybenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(Octyloxy)benzaldehyde
B20692.06 B20692.14
B20692.06EA 52.2 EUR InStock
B20692.06 B20692.14
4-Octyloxybenzaldéhyde ≥97%
4-Octyloxybenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 24083-13-4
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.33
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 140-142°/0.1mm
MDL No.: MFCD00014136
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C (0.1 mmHg)
Densité: 0.982
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014136
Numéro CAS: 24083-13-4
EINECS: 246-012-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité